PHR3417
Carboplatin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Carboplatin, cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato) platinum
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP BP711
traceable to USP 1096407
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.O=C1O[Pt]OC(=O)C12CCC2
InChI
1S/C6H8O4.2H3N.Pt/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3;/q;;;+2/p-2
chave InChI
OLESAACUTLOWQZ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)