Documentos Principais
5.08227
Sigma-Aldrich
Paclitaxel, Taxus sp.
InSolution, ≥97%, 25 mM in DMSO
Sinônimo(s):
InSolution Paclitaxel, Taxus sp., TAXOL® InSolution, Baccatin III N-benzyl-β-phenylisoserine Ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H51NO14
Número CAS:
Peso molecular:
853.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]3C[C@]4([C@H](C6[C@]7([C@H](OC7)C[C@@H]([C@]6(C(=O)[C@@H](C(=C3C)C4(C)C)OC(=O)C)C)O)OC(=O)C)OC(=O)c5ccccc5)O)c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38?,40-,45+,46-,47+/m0/s1
chave InChI
RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
A 25 mM (10 mg/468 µL) sterile-filtered solution of Paclitaxel, Taxus sp. (Cat. No. 580555) in DMSO.
Outras notas
Derry, W.B., et al. 1995. Biochemistry34, 2203.
Milas, L., et al. 1995. Cancer Chemother. Pharmacol.35, 297.
Donaldson, K.L., et al. 1994. Int. J. Cancer57, 847.
Hornback, N.B., et al. 1994. In Vivo8, 819.
Manthey, C.L., et al. 1992. J. Immunol.149, 2459.
Rowinsky, E.K., et al. 1992. Semin. Oncol. 19, 646.
Ding, A.H., et al. 1990. Science248, 370.
Mogensen, M.M. and Tucker, J.B. 1990. J. Cell Sci.97, 101.
Slichenmeyer, W.J. and Von Hoff, D.D. 1990. J. Clin. Pharmacol.30, 770.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Taxol is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb Co.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C