PHR2827
Adapalene Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Methyl 6-bromo-2-naphthoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1011710
família API
adapalene
Formulário
solid
embalagem
pkg of 100 mg
pf
123-126 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)10-3-2-9-7-11(13)5-4-8(9)6-10/h2-7H,1H3
chave InChI
JEUBRLPXJZOGPX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)