20557
ORBO™ 1000 Precleaned Small PUF Cartridge
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
Sinônimo(s):
Small PUF Cartridges
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyurethane (foam)
Agency
ASTM® D4861,D4947
EPA IP-8,TO-10A
descrição
Small PUF
assembled
linha de produto
ORBO™
Características
precleaned
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 1000
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
22 mm × 7.6 cm
matriz
PUF polyurethane foam
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorias relacionadas
Descrição geral
For ORBO PUF cartridge, several US EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) adsorbent cartridge for monitoring semivolatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmospheres. A low pressure drop across the cartridge facilitates high volume sampling. ORBO-1000 small PUF cartridges are useful for ASTM D4861, EPA IP-8 and EPA TO-10A (Pesticides/PCBs); ASTM D4947 (Chlordane/Heptachlor). Small PUF cartridges are useful for the 1-5 L/min sampling range.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Aplicação
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Scientific reports, 9(1), 1112-1112 (2019-02-06)
Notopteridae (Teleostei, Osteoglossiformes) represents an old fish lineage with ten currently recognized species distributed in African and Southeastern Asian rivers. Their karyotype structures and diploid numbers remained conserved over long evolutionary periods, since African and Asian lineages diverged approximately 120
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.