Documentos Principais
21235-U
Supelco
ORBO 2500 Precleaned Large PUF/Amberlite XAD®-2/PUF Cartridge
O.D. × L 6.5 cm × 125 mm, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Large PUF Cartridges
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Materiais
polyurethane (foam)
Nível de qualidade
Agency
EPA 600 (8-80-038)
descrição
PUF/XAD-2/PUF Layers; PUFs 25 mm L & 50 mm L; 10 g Amberlite™ XAD™-2
assembled
linha de produto
ORBO
Características
precleaned
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
ORBO 2500
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6.5 cm × 125 mm
adequação
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
ORBO-2500 PUF cartridges are recommended for the following applications: pesticides, PCBs, PAHs, and Dioxins. 
Sampling Rate: 20-225 L/min, PUF Density: 0.022 g/cm3
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)