Documentos Principais
21038
Supelco
Quartz Filter, 32mm diameter
(d)
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
embalagem
pkg of 10 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
Quartz Filter along with filter cartridge assembly enables simultaneous sampling of both the gas and particulate fractions.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)