Documentos Principais
34514
Supelco
Malathion-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
S-[1,2-Bis(ethoxy-d5-carbonyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D10H9O6PS2
Número CAS:
Peso molecular:
340.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=S)(SC(CC(=O)OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])C(=O)OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(OC)OC
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2
chave InChI
JXSJBGJIGXNWCI-JKSUIMTKSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Triphenyl phosphate analytical standard
Supelco
442829
Triphenyl phosphate