33697
Dimethenamide-P
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(S)-2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-2-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC[C@H](C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/t9-/m0/s1
chave InChI
JLYFCTQDENRSOL-VIFPVBQESA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?