Documentos Principais
20037
Supelco
ORBO 2000 Precleaned Large PUF Cartridge
O.D. × L 6 cm × 7.6 cm, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Large PUF Cartridges
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Materiais
polyurethane (foam)
Agency
ASTM® D6209
EPA IP-7,TO-13A,TO-4A,TO-9A
descrição
Large PUF
assembled
linha de produto
ORBO
Características
precleaned
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
ORBO 2000
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 cm × 7.6 cm
Matriz
PUF polyurethane foam
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
  • ORBO 2000 precleaned large polyurethane foam (PUF) cartridge exhibit a low-pressure drop across the cartridge that facilitates high volume sampling.
  • PUF adsorbent cartridges are useful for ASTM D6209, EPA IP-7 and EPA TO-13 (PAHs); EPA TO-4A (Pesticides/PCBs); EPA TO-9A (Dioxins) methods in monitoring semivolatiles in stack, ambient, indoor and workplace atmospheres.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)