Documentos Principais
20256-U
Supelco
ORBO 70 Sorbent Tube
5% Na₂CO₃ on Chromosorb®-P (30/60), 335/165 mg, W,W,W separators, O.D. × L 8mm × 100mm, pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
ORBO 70 Sorbent Tube, Chromosorb P, 30/60 mesh
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Nome do produto
ORBO 70 5% Na2CO3 on Chromosorb®-P (30/60), 335/165 mg, W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Materiais
W,W,W separators
linha de produto
ORBO
composição
Bed A, 335 mg
Bed B, 165 mg
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO 70
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
8 mm × 100 mm
Matriz
5% Na2 CO3 on Chromosorb-P
tamanho de partícula
30-60 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informações legais
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)