21233-U
ORBO™ 1500 Precleaned Small PUF/Amberlite™ XAD®-2/PUF Cartridge
O.D. × L 22 mm × 10 cm, pkg of 3 ea
Sinônimo(s):
Small PUF Cartridges
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyurethane (foam)
descrição
PUF/XAD-2/PUF Layers; Each PUF 30 mm L; 1.5g Amberlite™ XAD™-2
assembled
linha de produto
ORBO™
Características
precleaned
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 1500
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
22 mm × 10 cm
adequação
suitable for (Research pesticides)
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?