92-0201
US EPA Method TO-10/IP-8 and ASTM® D4861: GC Analysis of Pesticides on SPB®-608 after Collection/Desorption using ORBO™-1000
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
sample/matrix: polyurethane foam (PUF) spiked with 250 ng each pesticide
adsorbent tube: ORBO-1000 (20557)
column: SPB-608, 30 m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm film (25312)
oven: 150 °C (1 min) to 270 °C at 4 °C/min
detector: ECD
carrier gas: helium, 7 mL/min
injection: 1 μL
adequação
application for air monitoring
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informações legais
Analito
coluna analítica
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)