Key Documents
21033
Supelco
Filter Cartridge
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
embalagem
pkg of 1 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
Filter Cartridge consists of 1 O-ring, 1 filter cartridge body, 1 filter ring, and 1 cartridge screw cap.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)