Documentos Principais
CDRC60202
Milli-Q
Cartucho de osmose reversa
Produces RO purified water at a flow rate of 16 L/hr, For use with AFS, Elix Advantage / Essential / Reference, Milli-Q Direct / Integral and RiOs Essential systems
Sinônimo(s):
Membrana para osmose reversa – 16 l/h
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 2 units
Parâmetros
16 L/hr flow rate
A × Diâmetro
28 cm (11.7 in.) × 4.5 cm (1.8 in.)
compatibilidade
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
Descrição geral
A membrana para osmose reversa remove 95% a 99% dos contaminantes, inclusive íons, particulados, bactérias e moléculas orgânicas (peso molecular >200 kDa)
Aplicação
A água de osmose reversa é usada em laboratórios, principalmente para aplicações como enxágue geral, água de alimentação para lavadoras e autoclaves ou para abastecer sistemas de purificação de água pura e ultrapura.
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany