T0502
Tridecanoic acid
≥98%
Sinônimo(s):
Tridecylic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
(powder, crystals or flakes)
p.e.
236 °C/100 mmHg (lit.)
pf
41-42 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)
chave InChI
SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?