76448
Marine Broth 2216
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus, cultivating heterotrophic marine bacteria.
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
ammonium nitrate, 1.6 mg/L
boric acid, 22.0 mg/L
calcium chloride, 1.8 g/L
disodium phosphate, 8.0 mg/L
ferric citrate, 0.1 g/L
magnesium chloride, 5.9 g/L
magnesium sulfate, 3.24 g/L
peptone, 5.0 g/L
potassium bromide, 0.08 g/L
potassium chloride, 0.55 g/L
sodium bicarbonate, 0.16 g/L
sodium chloride, 19.45 g/L
sodium fluoride, 2.4 mg/L
sodium silicate, 4.0 mg/L
strontium chloride, 34.0 mg/L
yeast extract, 1.0 g/L
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.6±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
Trichophyton spp.
marine bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?