Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
236 °C/100 mmHg (lit.)
pf
41-42 °C (lit.)
42-44 °C
formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)
chave InChI
SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- analysis of pentaerythritol, phthalic acid and triglycerides in extracts from industrial alkyd resins using gas chromatography and high-performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry
- quantification of metabolites of arachidonic acid from cultures of endothelial cells using high performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?