91558
Methyl tridecanoate
analytical standard
Sinônimo(s):
Tridecanoic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
p.e.
131 °C/4 mmHg (lit.)
pf
5.5 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-2/h3-13H2,1-2H3
chave InChI
JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
-11-eicosenoate; Methyl elaidate; Methyl linoleate; Methyl myristate; Methyl myristoleate; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl oleate; Methyl pentadecanoate; Methyl tridecanoate; Methyl behenate; Methyl caprylate; Methyl erucate; Methyl heptadecanoate; Methyl arachidate
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis