Documentos Principais
CLNSOIL3
Supelco
Clean Sandy Loam
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC CLNSOIL-3-100
Matriz
soil
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Product is intended for use as a clean control and as a base for fortification when no suitable CRM is available for use in method validation, method development or matrix recovery applications. COA covers most paramaters of interest.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The impact of contact time on pyrene sorptive behavior by a sandy-loam soil.
Hwang S and Cutright J T.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 117(3), 371-378 (2002)