SML0440
Spautin-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Fluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-quinazolinamine, C43
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=C(C=C1)CNC2=C3C=C(F)C=CC3=NC=N2
InChI
1S/C15H11F2N3/c16-11-3-1-10(2-4-11)8-18-15-13-7-12(17)5-6-14(13)19-9-20-15/h1-7,9H,8H2,(H,18,19,20)
chave InChI
AWIVHRPYFSSVOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study its effects on vascular, glial, and neuronal alterations in the oxygen-induced retinopathy mouse model
- to evaluate its pre-treatment effect on the response of canine osteosarcoma cells to doxorubicin
- to study its effects on the production of interleukin (IL)-6 by oxidatively stressed dendritic cells (OS-DCs) in Luminex assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)