MAK004
Glutamate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
L-Glutamate Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
neurological disorders; cancer
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Artigos
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
Protocolos
Assay protocol for the colorimetric detection of Glutamate in biological samples using the Glutamate assay kit.