S0327
Scutellarein
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4′,5,6,7-Tetrahydroxyflavone, 6-Hydroxyapigenin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Erigeron breviscapus
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear, greenish-yellow
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)11-5-9(17)13-12(21-11)6-10(18)14(19)15(13)20/h1-6,16,18-20H
chave InChI
JVXZRQGOGOXCEC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)