SML0582
Hispidulin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxy-6-methoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methoxyapigenin, 6-Methylscutellarein, Dinatin, Salvitin, Scutellarein 6-methyl ether
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(OC)C(O)=C(C(C=C(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-11(19)7-13-14(15(16)20)10(18)6-12(22-13)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17,19-20H,1H3
chave InChI
IHFBPDAQLQOCBX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in high-performance liquid chromatography (HPLC) for quantification of Clerodendrum petasites flavonoids
- in liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (LC/ESI-MS) analysis
- in reverse-phase high-performance liquid chromatography with a diode-array detector (HPLC-DAD) and high-performance thin-layer chromatography (HPTLC)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology