SMB00701
Sesamolin
≥97%, from Sesamum indicum (sesame)
Sinônimo(s):
5-[(1S,3aR,4R,6aR)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1-yl]-1,3-benzodioxole
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Sesamum indicum (sesame)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@@H](C(C=C3)=CC4=C3OCO4)OC[C@]1([H])[C@@H](OC5=CC6=C(C=C5)OCO6)OC2
InChI
1S/C20H18O7/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)27-12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
chave InChI
ZZMNWJVJUKMZJY-AFHBHXEDSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?