W0769
Wogonin hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
5,7-Dihydroxy-8-methoxyflavone
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.COc1c(O)cc(O)c2C(=O)C=C(Oc12)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O5.H2O/c1-20-15-12(19)7-10(17)14-11(18)8-13(21-16(14)15)9-5-3-2-4-6-9;/h2-8,17,19H,1H3;1H2
chave InChI
XLCSETHCROERAU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.