Documentos Principais
SMB00026
Sigma-Aldrich
Hydroxysydonic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22O5
Número CAS:
Peso molecular:
282.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)CCCC(C)(O)c1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O5/c1-14(2,19)7-4-8-15(3,20)11-6-5-10(13(17)18)9-12(11)16/h5-6,9,16,19-20H,4,7-8H2,1-3H3,(H,17,18)
chave InChI
YCUWMGPYKGLQQF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from fungal source.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)