Documentos Principais
SMB00102
Sigma-Aldrich
4′,5,7-Trihydroxy-3,6-dimethoxyflavone
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14O7
Número CAS:
Peso molecular:
330.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(O)cc2OC(=C(OC)C(=O)c2c1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-16-10(19)7-11-12(13(16)20)14(21)17(23-2)15(24-11)8-3-5-9(18)6-4-8/h3-7,18-20H,1-2H3
chave InChI
DDNPCXHBFYJXBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
F R van Heerden et al.
Fitoterapia, 71(5), 602-604 (2001-07-14)
The major leaf flavonoid of Dodonaea angustifolia, an important South African traditional medicine, has been identified as 5,7,4'-trihydroxy-3,6-dimethoxyflavone (1).