Documentos Principais
SMB00179
Sigma-Aldrich
Isokaempferide
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
3-Methoxyapigenin, 3-Methylkaempferol, 3-Methylkempferol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
300.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-14(20)13-11(19)6-10(18)7-12(13)22-15(16)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-19H,1H3
chave InChI
VJJZJBUCDWKPLC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Isokaempferide is a flavonol component of a Brazilian folk medicine treatment for asthma.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Noriko Yamada et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 682, 108296-108296 (2020-02-08)
Flavonol, which is found abundantly in plants such as fruits and vegetables, belongs to the family of flavonoid, natural polyphenols. Quercetin, one of the flavonol, reportedly has anti-cancer effects and prevents the proliferation of various cancer cells, including hepatocellular carcinoma