SMB00802
Bavachin
from Psoralea coryfolia, ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S)-2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,7-Dihydroxy 6-(3-methyl 2-butenyl)flavanone, Corylifolin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H20O4/c1-12(2)3-4-14-9-16-18(23)11-19(24-20(16)10-17(14)22)13-5-7-15(21)8-6-13/h3,5-10,19,21-22H,4,11H2,1-2H3
chave InChI
OAUREGNZECGNQS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bavachin is an inhibitor of acyl coenzyme A: cholesterol acyltransferase (ACAT). The IC50 value of bavachin was reported to be 86.0 μM in ACAT assay system using rat liver microsome.
Bavachin is also reported to increase insulin-induced glucose uptake by differentiated adipocytes and myoblasts.
propriedades físicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3