Key Documents
SMB00522
Sigma-Aldrich
5,6,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone
≥85% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
5,6,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
300.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥85% (LC/MS-UV)
forma
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(C(O)=C(C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10(17)14-13(22-12)7-11(18)15(19)16(14)20/h2-7,18-20H,1H3
chave InChI
XVMMEYCPXZYLAI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural prodcut derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3