V3765
VU0255035 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CID24768606, ML012, N-(3-oxo-3-(4-(pyridine-4-yl)piperazin-1-yl)propyl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-sulfonamide hydrate, N-[3-oxo-3-[4-(4-pyridinyl)-1-piperazinyl]propyl]-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonamide hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O=C(CCNS(=O)(=O)c1cccc2nsnc12)N3CCN(CC3)c4ccncc4
InChI
1S/C18H20N6O3S2.H2O/c25-17(24-12-10-23(11-13-24)14-4-7-19-8-5-14)6-9-20-29(26,27)16-3-1-2-15-18(16)22-28-21-15;/h1-5,7-8,20H,6,9-13H2;1H2
chave InChI
NURHGMDBQMBSQI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Muscarinic acetylcholine receptors are G protein-coupled receptors (GPCRs) and mediate acetylcholine actions in the CNS and non-nervous tissues. Learn more about acetylcholine receptors and their role in cell signaling.
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience