SML1848
PCS1055 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6,7-Dihydro-N-[2-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]ethyl]-5H-benzo[6,7]cyclohepta[1,2-c]pyridazin-3-amine dihydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]Cl.[H]Cl.C12=C(N=NC(NCCC3CCN(CC4=CC=CC=C4)CC3)=C2)C5=C(C=CC=C5)CCC1
InChI
1S/C27H32N4.2ClH/c1-2-7-22(8-3-1)20-31-17-14-21(15-18-31)13-16-28-26-19-24-11-6-10-23-9-4-5-12-25(23)27(24)30-29-26;;/h1-5,7-9,12,19,21H,6,10-11,13-18,20H2,(H,28,29);2*1H
chave InChI
VSCSFYDNGYAWKG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)