SML0602
Propiverine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α,α-Diphenyl-α-propoxyacetic acid hydrochloride 1-methyl-4-piperidyl ester, α-Phenyl-α-propoxybenzeneacetic acid 1-methyl-4-piperidinyl ester hydrochloride, (1-Methylpiperidin-1-ium-4-yl) 2,2-diphenyl-2-propoxyacetate chloride, 1-Methyl-4-piperidyl diphenylpropoxyacetate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H]1(CCC(CC1)OC(=O)C(OCCC)(c3ccccc3)c2ccccc2)C
InChI
1S/C23H29NO3.ClH/c1-3-18-26-23(19-10-6-4-7-11-19,20-12-8-5-9-13-20)22(25)27-21-14-16-24(2)17-15-21;/h4-13,21H,3,14-18H2,1-2H3;1H
chave InChI
KFUJMHHNLGCTIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Muscarinic acetylcholine receptors are G protein-coupled receptors (GPCRs) and mediate acetylcholine actions in the CNS and non-nervous tissues. Learn more about acetylcholine receptors and their role in cell signaling.