P4978
Phosphatase, Alkaline from calf intestine
buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
CIAP, CIP, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
~80 kDa
concentração
≥10,000 units/mL
nº de adesão UniProt
atividade externa
DNase, RNase, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... ALPI(280993)
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Definição da unidade
Outras notas
inibidor
produto relacionado
substrato
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)