GE17-0405-03
HiTrap® Protein G High Performance
Cytiva 17-0405-03, pack of 5 × 5 mL
Sinônimo(s):
HP columns, Protein G Sepharose column
About This Item
Produtos recomendados
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
embalagem
pack of 5 × 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0405-03
condição de armazenamento
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parâmetros
42 psi
tamanho do leito
16 mm × 25 mm
volume do leito
5 mL
D.I. da coluna
16 mm
tamanho
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
2-9
Faixa de trabalho
3-9
capacidade
>1 mg binding capacity (lgG/column)(The binding capacity has been determined with human polyclonal IgG.)
125 mg binding capacity(human IgG/column)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- High binding capacity of 25 mg IgG/mL medium and fast binding kinetics.
- 34 μm bead size for high performance, high-resolution purifications.
- Binds broad range of different species and subclasses of IgG.
- Simple and proven method giving reproducible results.
- Designed for use with syringe, peristalic pump, or chromatography system.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolos
This page shows how to perform a two-step purification of mouse monoclonal IgG1 using HiTrap Protein G HP from GE Healthcare for the capture step.
This page shows general instructions for affinity purification using HiTrap columns from GE Healthcare.