GE17-5478-51
HiTrap® Protein L
Cytiva 17-5478-51, pack of 5 × 1 mL
Sinônimo(s):
HiTrap Chromatography Column, Protein L Column
About This Item
Produtos recomendados
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5478-51
condição de armazenamento
(20% Ehtanol)
Parâmetros
5 bar
D.I. da coluna
7 mm
matriz
rigid, highly cross-linked agarose
Tamanho médio da partícula
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
working range
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
adequação
suitable for bioprocess medium
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Captures a wide range of antibody fragments
- Allows a platform approach for the purification of antibody fragment
- Offers low ligand leakage, high binding capacity, and selectivity for a broad range of antibody fragments
- Reduces process time and amount of resin
- Suitable for process development and small-scale purification
- HiTrap® format easily connects to a syringe, peristaltic pump, or chromatographic equipment, such as an ÄKTA® system.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page shows how to purify antibody fragments by affinity chromatography using Capto L products from GE Healthcare.