Documentos Principais
GE28-4010-81
HiTrap® _HiPrep 1/16 in. Male Connector For Akta Design
Cytiva 28-4010-81, pack of 8 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NA.56
Materiais
polypropylene
Características
wetted part
embalagem
pack of 8 pieces
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-4010-81
Descrição geral
Connector 1/16" male to use with ÄKTA start, ÄKTA go, ÄKTA pure, and ÄKTA avant.
Características e benefícios
  • Fingertight
  • Narrow
  • For connecting HiTrap and HiPrep columns
Informações legais
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva