Documentos Principais
55069
Tubing Adapter
M6 female, 10-32 male
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
PEEK adapter (one-piece design)
descrição
for chromatography applications
embalagem
pkg of 1 ea
Parâmetros
1000 psi max. pressure (69 bar)
adaptador de volume deslocado
6.70 μL
diâmetro do furo
0.030 in. (0.75 mm)
conector
10-32 male
M6 female
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)