GE17-0404-01
HiTrap® Protein G High Performance
Cytiva 17-0404-01, pack of 5 × 1 mL
Sinônimo(s):
Protein purification column
About This Item
Produtos recomendados
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
Formulário
prepacked column
reticulação
cross-linked
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0404-01
condição de armazenamento
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parâmetros
<4 mL/min flow rate
42 psi
técnica(s)
liquid chromatography (LC): suitable
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
7 mm
tamanho
Matriz
(cross-linked agarose, spherical)
Grupo ativo da matriz
Protein G functional group
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
2-9
Faixa de trabalho
3-9
capacidade
>1 mg binding capacity (lgG/column)
25 mg binding capacity(human IgG/column)
técnica de separação
affinity
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- High binding capacity of 25 mg IgG/mL medium and fast binding kinetics.
- 34 μm bead size for high performance, high-resolution purifications.
- Binds broad range of different species and subclasses of IgG.
- Simple and proven method giving reproducible results.
- Designed for use with syringe, peristalic pump, or chromatography system.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page describes automated purification of antibodies using ÄKTA chromatography systems.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from GE Healthcare.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Protocolos
This page shows how to perform a two-step purification of mouse monoclonal IgG1 using HiTrap Protein G HP from GE Healthcare for the capture step.
This page shows general instructions for affinity purification using HiTrap columns from GE Healthcare.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.