GE17-5110-01
HiTrap® IGM purification
Cytiva 17-5110-01, pack of 5 × 1 mL
Sinônimo(s):
IGM Purification Column
About This Item
Produtos recomendados
ligand
2-mercaptopyridine
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5110-01
condição de armazenamento
(20% Ethanol)
Parâmetros
<4 mL/min flow rate
42 psi
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
highly cross-linked 6% agarose
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
2-13
Faixa de trabalho
3-11
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Optimized for fast, efficient purification of monoclonal IgM from hybridoma cell culture.
- Prepacked with a thiophilic adsorption medium, 2-merCaptopyridine coupled to Sepharose™ High Performance.
- Recovery of IgM is high with excellent activity retention.
- The top and bottom frits are manufactured from porous polyethylene
- Columns are delivered with a stopper on the inlet and a snap-off end on the outle
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolos
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from GE Healthcare
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-5110-01 | 4061837621673 |