D8312
REDTaq® Genomic DNA Polymerase
with MgCl2
Formulário
liquid
uso
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
Características
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
concentração
1 unit/μL
técnica(s)
PCR: suitable
cor
red
entrada
purified DNA
aplicação(ões)
agriculture
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Enhanced amplification on genomic and difficult DNA templates
- Same great performance as Taq DNA Polymerase in a more convenient format for high throughput applications
- Quick recognition and confirmation of appropriate mixing
- No loading buffers or tracking dyes necessary. Sample can be taken directly from reaction and loaded onto an agarose gel
- The samples can be re-amplified as in nested PCR
- The red dye migrates faster than bromophenol blue
- Greater consistency across reactions due to proper mixing
Definição da unidade
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Method for PCR using genomic DNA or other complex templates