Key Documents
E3004
Sigma-Aldrich
REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix
Amplifications to support Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue
Sinônimo(s):
Plant direct PCR master mix, Tissue direct PCR master mix
About This Item
Código UNSPSC:
41106303
NACRES:
NA.55
Nível de qualidade
uso
sufficient for 100 reactions
1.2 mL sufficient for 100 amplifications
sufficient for 1000 reactions
12 mL sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
Características
dNTPs included
hotstart
cor
colorless
aplicação(ões)
agriculture
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A ReadyMix para PCR Extract-N-Amp é uma mistura-mestre para PCR hot start especialmente formulada para amplificação por PCR diretamente do extrato.
A PCR ReadyMix destina-se ao uso com o kit de PCR Extract-N-Amp Plant e o kit de PCR Extract-N-Amp Tissue da Sigma. Todos os kits Extract-N-Amp incluem PCR ReadyMix suficiente para uma reação de PCR por extração. Contudo, quando reações de PCR adicionais forem necessárias, pode ser necessário PCR ReadyMix adicional.
Aplicação
A ReadyMix para PCR Extract-N-Amp foi usada para as seguintes aplicações:
  • Extração de DNA genômico
  • Extração e amplificação de DNA fúngico por reações em cadeia da polimerase (PCR)
  • Amplificação direta por PCR
  • Genotipagem
  • PCR em tempo real
Informações legais
O uso deste produto é coberto por uma ou mais das seguintes patentes dos EUA e pelas reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 e reivindicações de patente fora dos EUA correspondentes à patente dos EUA expirada n.º 5.079.352. A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas, para uso apenas desta quantidade de produto para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum direito é transmitido expressamente, implícito ou por embargo sob nenhuma outra reivindicação de patente, bem como nenhum direito realizar qualquer método patenteado e nenhum direito de realizar serviços comerciais de qualquer natureza, inclusive, mas não limitado a relato remunerado ou passível de outra consideração comercial dos resultados das atividades do comprador. Este produto destina-se apenas ao uso em pesquisa. Usos diagnósticos sob as patentes da Roche requerem uma licença separada da Roche. Pode-se obter mais informações sobre a compra de licenças contatando o Diretor de licenciamento, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Muhammad Iqbal et al.
Genome, 50(5), 511-516 (2007-07-07)
Vernalization response (Vrn) genes play a major role in determining the flowering/maturity times of spring-sown wheat. We characterized a representative set of 40 western Canadian adapted spring wheat cultivars/lines for 3 Vrn loci. The 40 genotypes were screened, along with
Melinda Belisle et al.
Microbial ecology, 63(4), 711-718 (2011-11-15)
Microfungi that inhabit floral nectar offer unique opportunities for the study of microbial distribution and the role that dispersal limitation may play in generating distribution patterns. Flowers are well-replicated habitat islands, among which the microbes disperse via pollinators. This metapopulation
Huirong Gao et al.
Frontiers in plant science, 11, 535-535 (2020-05-21)
Modern maize hybrids often contain biotech and native traits. To-date all biotech traits have been randomly inserted in the genome. Consequently, developing hybrids with multiple traits is expensive, time-consuming, and complex. Here we report using CRISPR-Cas9 to generate a complex
Anneke van der Zee et al.
BMC research notes, 4, 150-150 (2011-05-28)
To facilitate automation, a novel DNA extraction method for MRSA was adopted. The MRSA specific chromosome-SCCmec PCR was adapted, additional primers were added, and the performance was validated. From various laboratories in The Netherlands we received a total of 86
Beika Zhu et al.
Marine drugs, 17(2) (2019-01-27)
Cell cycle reentry is a unified mechanism shared by several neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease (AD) and Ataxia Telangiectasia (A-T). This phenotype is often related to neuroinflammation in the central nervous system. To mimic brain inflammation in vitro, we adopted
Artigos
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit has been created to release PCR-ready DNA from mouse tails in a 15 minute single tube procedure. The included 2x PCR mix is optimized to work with the crude extracts and the solutions in the kit
Standard methods for extracting DNA from tissues can be extremely laborious and time consuming. Certain applications, such as genotyping of transgenic mice using a section of tail, employ a lengthy DNA extraction process.