T3073
Tissue Preparation Solution
30 mL sufficient for 1,000 extractions
Sinônimo(s):
Direct PCR tissue preparation solution, Extract-N-Amp™ Tissue Preparation Solution, REDExtract-N-Amp™ Tissue Preparation Solution, SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue Preparation Solution
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
uso
30 mL sufficient for 1,000 extractions
sufficient for 1000 reactions
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in combining segments of tails for genotyping
- to extract genomic DNA from zebrafish embryos/fin tissues
- to extract DNA from ear tags, tail tips and embryonic yolk sacs of mouse embryo
- for extraction of DNA from fungal spores and mycelia
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
The exrract-N-Amp kit protocol provides a rapid DNA extraction method that leads to a PCR-ready sample in 15 minutes. Optimized PCR ReadyMix yields successful and clean amplification. RED loading dye allows for sample tracking.
The SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed for rapid extraction, amplification and detection of genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.