Documentos Principais
R4775
Sigma-Aldrich
REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix
Ready-to-use 2X PCR Master Mix with Loading Dye
Sinônimo(s):
Direct plant PCR master mix, Direct tissue PCR master mix, PCR master mix with loading dye
About This Item
Código UNSPSC:
41106303
NACRES:
NA.55
Nível de qualidade
uso
sufficient for 100 reactions
1.2 mL sufficient for 100 amplifications
sufficient for 1000 reactions
12 mL sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
Características
dNTPs included
hotstart
cor
red
aplicação(ões)
agriculture
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A mistura de reação para PCR REDExtract-N-Amp é uma mistura-mestre para PCR que contém tampão, sais, dNTPs e REDTaq DNA polimerase.
Esta ReadyMix para PCR destina-se ao uso com o kit de PCR Extract-N-Amp para vegetais e o kit de PCR Extract-N-Amp para tecidos da Sigma. Todos os kits Extract-N-Amp são suficientes para uma amplificação por PCR por extração. Contudo, quando reações de PCR adicionais forem necessárias, pode ser preciso mais dessa ReadyMix para PCR. A mistura ReadyMix para PCR REDExtract-N-Amp contém um corante de rastreamento inerte que permite o carregamento conveniente direto de produtos de PCR em géis de agarose para análise.
Aplicação
A mistura-mestre para PCR REDExtract-N-Amp foi usada:
  • para a genotipagem de amostras fixadas de embrião de peixe-zebra
  • na amplificação da reação em cadeia da polimerase (PCR) do DNA isolado de uma família de líquens com o uso do kit de PCR para vegetais REDExtract-N-Amp
  • na amplificação do DNA isolado de colônias únicas de leveduras e esporos fúngicos usando o kit de PCR para sementes REDExtract-N-Amp.
A mistura-mestre para PCR REDExtract-N-Amp também é adequada para PCR em colônias.
Características e benefícios
  • Um produto pronto para gel- Não é necessário adicionar tampão de carregamento ou corante de rastreamento. O produto de PCR é carregado diretamente em um gel de agarose após a amplificação. O traçador vermelho migra aproximadamente na mesma velocidade de um fragmento de 125 pb (ligeiramente mais rápido que o azul de bromofenol).
  • Conveniência- O recurso hot-start presentes nos produtos JumpStart permitem o preparo de reações em temperatura ambiente, o que pode ser benéfico ao trabalhar com várias amostras. O formato Ready-mix reduz o tempo de preparo.
  • Reprodutibilidade- Reduz o risco de contaminação a partir de múltiplas etapas de pipetagem e proporciona desempenho consistente tanto nas reações como no tempo.
  • Alta especificidade e rendimento- A Taq DNA polimerase JumpStart, uma enzima hot start inativada por anticorpo, foi desenvolvida para minimizar a amplificação inespecífica, ao mesmo tempo em que aumenta a especificidade e produção do alvo.
Informações legais
O uso deste produto é coberto por uma ou mais das seguintes patentes dos EUA e pelas reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 e reivindicações de patente fora dos EUA correspondentes à patente dos EUA expirada n.º 5.079.352. A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas, para uso apenas desta quantidade de produto para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum direito é transmitido expressamente, implícito ou por embargo sob nenhuma outra reivindicação de patente, bem como nenhum direito realizar qualquer método patentado e nenhum direito de realizar serviços comerciais de qualquer natureza, inclusive, mas não limitado a relato remunerado ou passível de outra consideração comercial dos resultados das atividades do comprador. Este produto é destinado somente para uso em pesquisa. Usos diagnósticos sob as patentes da Roche requerem uma licença separada da Roche. Pode-se obter mais informações sobre a compra de licenças contatando o Diretor de licenciamento, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Prescott T Leach et al.
eNeuro, 3(1) (2016-03-30)
Fragile X syndrome is a neurodevelopmental disorder characterized by mild-to-severe cognitive deficits. The complete absence of Fmr1 and its protein product in the mouse model of fragile X (Fmr1 KO) provides construct validity. A major conundrum in the field is
Phylogenetic placement, species delimitation, and cyanobiont identity of endangered aquatic Peltigera species (lichen-forming Ascomycota, Lecanoromycetes).
Miadlikowska J
American Journal of Botany, 101(7), 1141-1156 (2014)
Amelia R Hofstetter et al.
PloS one, 11(2), e0149864-e0149864 (2016-02-26)
The role of the reactive oxygen species-producing NADPH oxidase family of enzymes in the pathology of influenza A virus infection remains enigmatic. Previous reports implicated NADPH oxidase 2 in influenza A virus-induced inflammation. In contrast, NADPH oxidase 1 (Nox1) was
Gil Benedek et al.
PLoS neglected tropical diseases, 15(10), e0009821-e0009821 (2021-10-19)
Nodding syndrome (NS) is a catastrophic and enigmatic childhood epilepsy, accompanied by multiple neurological impairments and neuroinflammation. Of all the infectious, environmental and psychological factors associated with NS, the major culprit is Onchocerca Volvulus (Ov)-a parasitic worm transmitted to human
Rasmus H Jensen et al.
Journal of clinical microbiology, 49(2), 549-556 (2010-12-15)
Candida palmioleophila has previously been misidentified as C. famata or C. guilliermondii. We have investigated traditional and modern identification methods for the identification of this and related species. Forty-one clinical isolates previously identified as C. famata or C. guilliermondii and
Artigos
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit has been created to release PCR-ready DNA from mouse tails in a 15 minute single tube procedure. The included 2x PCR mix is optimized to work with the crude extracts and the solutions in the kit
Standard methods for extracting DNA from tissues can be extremely laborious and time consuming. Certain applications, such as genotyping of transgenic mice using a section of tail, employ a lengthy DNA extraction process.
Protocolos
The exrract-N-Amp kit protocol provides a rapid DNA extraction method that leads to a PCR-ready sample in 15 minutes. Optimized PCR ReadyMix yields successful and clean amplification. RED loading dye allows for sample tracking.