B9647
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2′-deoxyuridine
Sinônimo(s):
BVdU
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(/C=C/Br)=CN1[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)NC1=O
InChI
1S/C11H13BrN2O5/c12-2-1-6-4-14(11(18)13-10(6)17)9-3-7(16)8(5-15)19-9/h1-2,4,7-9,15-16H,3,5H2,(H,13,17,18)/b2-1+/t7-,8+,9+/m0/s1
chave InChI
ODZBBRURCPAEIQ-PIXDULNESA-N
Informações sobre genes
human ... HV1S(3365)
Aplicação
- as a substrate for thymidine kinase 1 to study its effects on cancer cells by a dual-promoter integrator approach[1]
- as a bromovinyl nucleoside analog to study its effects on varicella-zoster virus replication in a mouse model[2]
- as a nucleoside analog prodrug to study its effects on transduced cells[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificados de análise (COA)
Precisa de uma amostra de COA?
Este é um exemplo de Certificado de análise (COA) e pode não representar um lote recém-fabricado deste produto específico.