A1520
α-Amylase Inhibitor
≥200 inhibitor U/mg protein (using porcine pancreatic α-amylase), ≥1000 inhibitor U/mg protein (using human salivary α-amylase), lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
product name
α-Amylase Inhibitor from Triticum aestivum (wheat seed), Type I, lyophilized powder
fonte biológica
Triticum estivum
Nível de qualidade
tipo
Type I
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥1000 inhibitor U/mg protein (using human salivary α-amylase)
≥200 inhibitor U/mg protein (using porcine pancreatic α-amylase)
composição
Protein, 35-65% biuret
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3