F5879
Ammonium iron(III) citrate
reagent grade, powder
Sinônimo(s):
Ammonium ferric citrate, Ferric ammonium citrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
forma
powder
composição
Iron, 16.5-18.5%
traços de cátion
Fe: 16.5-18.5%
cadeia de caracteres SMILES
N.OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
chave InChI
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1