90836
Fraser Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Amonium Iron(III) Citrate Supplement
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
adequação
Listeria spp.
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]21OC(=O)C(CC(=O)O2)(CC(=O)O1)O.N
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
chave InChI
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Ferric ammonium citrate 250 mg
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?