Documentos Principais
1.03762
SAFC
Ammonium iron(III) citrate
about 18% Fe
Sinônimo(s):
Ammonium iron(III) citrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O7 · xFe · xH3N
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
214-686-6
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubilidade
1200 g/L
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
chave InChI
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Ammonium iron(III) citrate is used as an acidic regulator. Our product Ammonium iron(III) citrate about 18% Fe is suitable for use in pharmaceutical processes.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Carbonato de sódio anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.06398
Carbonato de sódio
BG11 Broth suitable for microbiology, 100x concentrate, sterile filtered, NutriSelect® Basic
Millipore
73816
BG11 Broth
D-sorbitol ≥98% (GC), for molecular biology
Sigma-Aldrich
S6021
D-sorbitol
D-Manitol BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9546
D-Manitol