73816
BG11 Broth
suitable for microbiology, 100x concentrate, sterile filtered, NutriSelect® Basic
Sinônimo(s):
Cyanobacteria BG-11 Broth
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
calcium chloride dihydrate, 36.7 mg/L
citric acid, 5.6 mg/L
dipotassium hydrogen phosphate, 31.4 mg/L
disodium magnesium ETDA, 1 mg/L
ferric ammonium citrate, 6 mg/L
magnesium sulfate, 36 mg/L
sodium carbonate, 20 mg/L
sodium nitrate, 1.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
4.0-4.6 (25 °C, not adjusted)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
cyanobacteria
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?